accessibility menu, dialog, popup

UserName

OHNH

CAS RN 86-79-3

IUPAC Navn: 9H-carbazol-2-ol
Synonymer: 2-hydroxycarbazole
Molekylvægt (g/mol): 183.21
Molekylformel: C12H9NO
InChi Key: GWPGDZPXOZATKL-UHFFFAOYSA-N
SMILES: OC1=CC2=C(C=C1)C1=C(N2)C=CC=C1

Filtrerede søgeresultater

Produkter fra nogle af vores leverandører vises ikke i filtrerede søgeresultater. ryd alle filtre for at se disse produkter.

Snævre resultater