Få mere at vide
2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octan-6-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10750164
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10750164 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10209282 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10750164 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTBG00035DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 257932-29-9
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00180256
InChI nøgle FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
PubChem CID 2802922
IUPAC navn 4-hydroxybicyclo[3.2.1]octan-7-carboxylsyre
SMIL OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%