Få mere at vide
2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octan-6-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10209282
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10209282 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10750164 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10209282 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. BTBG00035CB
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-09-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 257932-29-9
Molekylær formel C9H14O3
Molekylvægt (g/mol) 170.21
MDL nummer MFCD00180256
InChI nøgle FSQSHXLJRFYYMV-UHFFFAOYNA-N
Synonym 2-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylic acid, maybridge1_002398, 4-hydroxybicyclo 3.2.1 octane-7-carboxylic acid, bicyclo 3.2.1 octane-6-carboxylicacid, 2-hydroxy
PubChem CID 2802922
IUPAC navn 4-hydroxybicyclo[3.2.1]octan-7-carboxylsyre
SMIL OC1CCC2CC1CC2C(O)=O
Spécification
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybicyclo[3.2.1]octane-6-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 170.21
Procent renhed 97%
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.