Få mere at vide
2-hydroxybenzylamin, 98%
Artikelnummer. 11955281 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11955281 5 g Glasflaske 5g
10416622 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955281 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 298890050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 932-30-9 | C7H9NO | 123,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 932-30-9
Molekylær formel C7H9NO
Molekylvægt (g/mol) 123.15
MDL nummer MFCD00870498
InChI nøgle KPRZOPQOBJRYSW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-aminomethyl phenol, 2-hydroxybenzylamine, phenol, 2-aminomethyl, o-hydroxybenzylamine, 2-hydroxyphenyl methylamine, unii-696r5n4nrm, salicylamine, aminomethyl phenol, o-aminomethylphenol, o-hydroxy-benzylamine
PubChem CID 70267
IUPAC navn 2-(aminomethyl)phenol
SMIL C1=CC=C(C(=C1)CN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzylamine
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 127,0 °C til 131,0 °C
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel OHC6H4CH2NH2
Mængde 5 g
Formel vægt 123.15
Procent renhed 98%