Få mere at vide
2-Hydroxybenzyl alcohol, 99%
Artikelnummer. 11417037
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11417037 50 g 50g
11427037 250 g 250g
11407037 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11417037 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14410.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-01-7 | C7H8O2 | 124.14 g/mol
2-Hydroxybenzylalkohol virker som et lokalbedøvelsesmiddel. Det bruges i gastrodinproduktion via biotransformation af dyrkede celler af Aspergillus foetidus og Penicillium cyclopium og deltager i den selektive ringåbningsreaktion af 4H-1,3,2-benzodioxasiliner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxybenzylalkohol virker som et lokalbedøvelsesmiddel. Det bruges til gastrodinproduktion via biotransformation af dyrkede celler af Aspergillus foetidus og Penicillium cyclopium og deltager i den selektive ringåbningsreaktion af 4H-1,3,2-benzodioxasiliner.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med syrer, syrechlorider, syreanhydrider og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-01-7
Molekylær formel C7H8O2
Molekylvægt (g/mol) 124.14
MDL nummer MFCD00004617
InChI nøgle CQRYARSYNCAZFO-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicyl alcohol, 2-hydroxybenzyl alcohol, saligenin, 2-hydroxymethyl phenol, 2-methylolphenol, o-hydroxybenzyl alcohol, saligenol, benzenemethanol, 2-hydroxy, diathesin, o-methylolphenol
PubChem CID 5146
ChEBI CHEBI:16464
IUPAC navn 2-(hydroxymethyl)phenol
SMIL OCC1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzyl alcohol
Smeltepunkt 83°C to 87°C
Mængde 50 g
Beilstein 1907195
Merck Index 14,8325
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 124.14
Procent renhed 99%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxybenzyl alcohol
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-hydroxy-benzenemethanol