Få mere at vide
2-Hydroxybenzophenon, 99%
Beskrivelse
2-Hydroxybenzophenon blev brugt til at kvantificere metabolitterne af umethylerede ekstrakter fra supernatanterne af Pseudomonas acidovorans-kulturer dyrket på 1,1-diphenylethylen. Det reagerer med 3-aminophenylboronsyre og danner makrocykliske boronater. 2-Hydroxybenzophenon danner copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4a-dimethoxybenzophenon med methylmethacrylat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Hydroxybenzophenon blev brugt til at kvantificere metabolitterne af ikke-methylerede ekstrakter fra supernatanterne af Pseudomonas acidovorans-kulturer dyrket på 1,1-diphenylethylen. Det reagerer med 3-aminophenylboronsyre og danner makrocykliske boronater. 2-Hydroxybenzophenon danner copolymer 2-hydroxy, 3-allyl, 4,4′ -dimethoxybenzophenon med methylmethacrylat.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxybenzophenone |
| Smeltepunkt | 38 °C til 40 °C |
| Kogepunkt | 171 °C til 173 °C (12 mmHg) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1638174 |
| Opløselighedsinformation | Uopløselig i vand. |
| Formel vægt | 198.22 |
| Procent renhed | 99% |