Få mere at vide
2-Hydroxybenzhydrazid, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7021752
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11412317
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A14218.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 936-02-7 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-02-7
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00007599
InChI nøgle XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylhydrazide, 2-hydroxybenzhydrazide, salicyl hydrazide, salicyloyl hydrazide, salicylic acid hydrazide, salicylic hydrazide, salicyloylhydrazine, salicylohydrazide, o-hydroxybenzhydrazide, o-hydroxybenzoylhydrazide
PubChem CID 13637
IUPAC navn 2-hydroxybenzohydrazid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzhydrazide
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Mængde 25 g
Beilstein 472355
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%