Få mere at vide
2-hydroxybenzhydrazid, 98+%
Artikelnummer. 11412317
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11412317 25 g 25g
11422317 100 g 100g
11432317 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11412317 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14218.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 936-02-7 | C7H8N2O2 | 152,153 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 936-02-7
Molekylær formel C7H8N2O2
Molekylvægt (g/mol) 152.153
MDL nummer MFCD00007599
InChI nøgle XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym salicylhydrazide, 2-hydroxybenzhydrazide, salicyl hydrazide, salicyloyl hydrazide, salicylic acid hydrazide, salicylic hydrazide, salicyloylhydrazine, salicylohydrazide, o-hydroxybenzhydrazide, o-hydroxybenzoylhydrazide
PubChem CID 13637
IUPAC navn 2-hydroxybenzohydrazid
SMIL C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxybenzhydrazide
Smeltepunkt 146 °C til 149 °C
Mængde 25 g
Beilstein 472355
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%