Få mere at vide
2-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxybenzaldehyde |
| CAS | 90-02-8 |
| Smeltepunkt | -7°C |
| Tæthed | 1.17 g/cm³ at 20°C |
| Flammepunkt | 77°C (closed cup) |
| Mængde | 25 L |
| Synonym | 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, 2-Hydroxybenzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 122.12 |
| Grad | Not Available |