Få mere at vide
2-Hydroxybenzaldehyde, Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15888350
Skift visning
Mængde:
5 mL
250 mL
1 L
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15888350 1 L
15868350 5 mL
15878350 250 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15888350 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8006401000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
For synthesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-02-8
Grad Research
Molekylvægt (g/mol) 122.12
Tekniske data
Smeltepunkt -7°C
Tæthed 1.17 g/cm3 at 20°C
MDL nummer MFCD00003317
Mængde 1 L
Synonym 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, 2-Hydroxybenzaldehyde