Få mere at vide
2'-Hydroxyacetophenon, TRC
Artikelnummer. 30136330
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30136330 10 g
30008825 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30136330 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH73997010G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-93-4
Molekylær formel C8 H8 O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Synonym 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone
IUPAC navn 1-(2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)c1ccccc1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Formel vægt 136.0524