Få mere at vide
2′-Hydroxyacetophenone, Sigma-Aldrich™
Tekniske data
Tekniske data
| CAS | 118-93-4 |
| Smeltepunkt | 4°C to 6°C |
| Tæthed | 1.13 g/cm3 at 20°C |
| Kogepunkt | 212°C to 214°C/1013 hPa |
| Molekylær formel | 2-(OH)C6H4COCH3 |
| MDL nummer | MFCD00002219 |
| Mængde | 250 mL |
| Synonym | 2′-Hydroxyacetophenone, 2-Acetylphenol, 2′-Hydroxyacetophenone |
| Molekylvægt (g/mol) | 136.15 |
| Grad | Research |