Få mere at vide
2'-Hydroxyacetophenone, MedChemExpress
Artikelnummer. 16439426
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16439426 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16439426 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYY1426
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress 2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxyacetophenone
CAS 118-93-4
Farve Colorless to Light Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C8H8O2
Mængde 100 mg
Synonym o-Hydroxyacetophenone o-Acetylphenol
Opløselighedsinformation DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
SMIL CC(C1=CC=CC=C1O)=O
Molekylvægt (g/mol) 136.15
Formel vægt 136.15
Procent renhed 97.0%
Grad Research
Fysisk form Liquid