Få mere at vide
2'-Hydroxyacetophenon, 98%
Artikelnummer. 11454244
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11454244 500 g 500g
11444244 100 g 100g
11464244 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454244 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12550.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136,15 g/mol
2'-Hydroxyacetophenon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Hydroxyacetophenon anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 118-93-4
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00002219
InChI nøgle JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
PubChem CID 8375
IUPAC navn 1-(2-hydroxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=CC=CC=C1O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxyacetophenone
Smeltepunkt 3 °C til 6 °C
Tæthed 1.13
Kogepunkt 218 °C
Flammepunkt 106 °C (222 °F)
Brydningsindeks 1.5584
Mængde 500 g
Beilstein 386123
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 136.15
Procent renhed 98%