Få mere at vide
2-Hydroxyacetophenon, 97+%, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
2-Hydroxyacetophenon kan anvendes til at fremstille 2-hydroxy-1-phenyl-ethanon-(1)-oxim ved opvarmning. Det bruges som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
- Pakket under argon
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxyacetophenone |
| CAS | 582-24-1 |
| Smeltepunkt | 86 °C til 88 °C |
| Molekylær formel | C8H8O2 |
| MDL nummer | MFCD00041829 |
| Mængde | 5 g |
| Følsomhed | Luft- og fugtfølsomhed |
| Synonym | 2-hydroxyacetophenone, benzoylcarbinol, glycolophenone, phenacyl alcohol, alpha-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-hydroxy-1-phenyl, methanol, benzoyl, omega-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2-hydroxy |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand, ether, ethanol, kloroform. |
| InChI nøgle | ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2-Hydroxyacetophenone
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyacetophenone