missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy Hippuric Acid-13C2,15N, TRC

Artikelnummer. 30179874
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30179874 1 mg
30180084 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30179874 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH9428871MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1286521-95-6
Molekylær formel C713C2H915NO4
Molekylvægt (g/mol) 198.15
Synonym N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine-13C2,15N, o-Hydroxy-hippuric Acid, Salicyluric Acid-13C2,15N, (2-Hydroxybenzoyl)glycine-13C2,15N, 2-Hydroxyhippuric Acid-13C2,15N, NSC 524135-13C2,15N, Salicyloylglycine-13C2,15N, o-Hydroxyhippuric Acid-13C2,15N;
IUPAC navn 2-[(2-hydroxybenzoyl)amino]acetic acid
SMIL OC1=CC=CC=C1C([15NH][13CH2][13C](O)=O)=O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy Hippuric Acid-13C2,15N
Mængde 1 mg
InChI formel InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)/i5+1,8+1,10+1
Formel vægt 198.0569
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.