Få mere at vide
2-Hydroxy atorvastatin calcium salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16411319
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
1 mg
Artikelnummer. Mængde
16411319 1 mg
1 options
Artikelnummer. 16411319 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY128828
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress 2-Hydroxy atorvastatin calcium salt is a hydroxy metabolite of Atorvastatin calcium salt. Atorvastatin is a potent HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 value of 8 nM.
2-Hydroxy atorvastatin calcium salt is a hydroxy metabolite of Atorvastatin calcium salt. Atorvastatin is a potent HMG-CoA reductase inhibitor with an IC50 value of 8 nM.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy atorvastatin calcium salt
CAS 265989-46-6
Farve White
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C33H35FN2O6.1/2Ca
Mængde 1 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 12.5 mg/mL (21.02 mM; ultrasonic and adjust pH to 3 with HCl)
SMIL FC1=CC=C(C2=C(C3=CC=CC=C3)C(C(NC4=CC=CC=C4O)=O)=C(C(C)C)N2CC[C@@H](O)C[C@@H](O)CC(O)=O)C=C1.[Ca].[1/2]
Molekylvægt (g/mol) 594.69
Formel vægt 594.69
Procent renhed 95.92%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Metabolism-protein/nucleotide metabolism