Få mere at vide
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyd, 98+%
Artikelnummer. 11317936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11317936 5 g 5g
11307936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11317936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13145.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 700-44-7 | C8H8O3 | 152,149 g/mol
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyd anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyd anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-44-7
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00151830
InChI nøgle DZJPDDVDKXHRLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69692
IUPAC navn 2-hydroxy-6-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(=C1C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 68 °C til 74 °C
Mængde 5 g
Beilstein 1101524
Følsomhed Luftfølsom
Synonym 6-methoxysalicylaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxybenzal dehyde, 2-hydroxy-6-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy, pubchem8210, 2-methoxy-6-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-6-methoxy, 2-hydroxy-6-methyloxy benzaldehyde
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%