Få mere at vide
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyd, 98+%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11307936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307936 1 g 1g
11317936 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11307936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L13145.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 700-44-7 | C8H8O3 | 152.149 g/mol
2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyd anvendes som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyd anvendes som farmaceutisk mellemprodukt
.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Bemærkninger
Air Sensitive. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 700-44-7
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.149
MDL nummer MFCD00151830
InChI nøgle DZJPDDVDKXHRLF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69692
IUPAC navn 2-hydroxy-6-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=CC(=C1C=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 68°C to 74°C
Mængde 1 g
Beilstein 1101524
Følsomhed Air Sensitive
Synonym 6-methoxysalicylaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy-benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxybenzal dehyde, 2-hydroxy-6-methoxy benzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-6-methoxy, pubchem8210, 2-methoxy-6-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde,2-hydroxy-6-methoxy, 2-hydroxy-6-methyloxy benzaldehyde
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 152.15
Procent renhed ≥98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-6-methoxybenzaldehyde