Få mere at vide
2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 97%
Artikelnummer. 11448457
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11448457 1 g 1g
11458457 5 g 5g
11468457 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11448457 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18539.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 703-23-1 | C9H10O3 | 166.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 703-23-1
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00008732
InChI nøgle UENLHUMCIOWYQN-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 69709
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-6-methoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC=CC(O)=C1C(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-6'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 56°C to 59°C
Kogepunkt 141°C (16 mmHg)
Mængde 1 g
Beilstein 1869049
Synonym 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethanone, 2'-hydroxy-6'-methoxyacetophenone, 2-hydroxy-6-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, acetophenone, 2'-hydroxy-6'-methoxy, unii-m5vqg8968n, ethanone,1-2-hydroxy-6-methoxyphenyl, 1-2-hydroxy-6-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-6-methoxybenzene
Formel vægt 166.18
Procent renhed 97%