Få mere at vide
2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 210039-65-9 |
| Molekylær formel | C8H5O2F3 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-1-2-7(13)5(3-6)4-12/h1-4,13H |
| SMIL | Oc1ccc(cc1C=O)C(F)(F)F |
| IUPAC navn | 2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| Molekylvægt (g/mol) | 190.12 |
| Formel vægt | 190.0242 |