Få mere at vide
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. p-7080648
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 11423983
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A10264.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 97-51-8 | C7H5NO4 | 167.12 g/mol
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd bruges i den syntetiske fremstilling af coumarin (C755380), et farmaceutisk hjælpemiddel, der findes i tonkabønner, lavendelolie, skovkrans, sød kløver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd bruges i den syntetiske fremstilling af cumarin (C
755380), et farmaceutisk hjælpemiddel, der findes i tonkabønner, lavendelolie, skovkrans, sød kløver.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis).
Bemærkninger
Air& Lysfølsom,. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 97-51-8
Molekylær formel C7H5NO4
Molekylvægt (g/mol) 167.12
MDL nummer MFCD00007337
InChI nøgle IHFRMUGEILMHNU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-nitrosalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro, salicylaldehyde, 5-nitro, 5-nitrosaliclaldehyde, 2-hydroxy-5-nitro-benzaldehyde, 5-nitro salicylaldehdye, timtec-bb sbb003885, labotest-bb lt00920994, salicylaldehyde, 5-nitro-6ci,7ci,8ci, pubchem2052
PubChem CID 66808
IUPAC navn 2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd
SMIL OC1=CC=C(C=C1C=O)[N+]([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde
Smeltepunkt 123°C to 127°C
Mængde 5 g
Beilstein 512565
Følsomhed Air and light sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water (partly).
Formel vægt 167.12
Procent renhed 98%