Få mere at vide
2-hydroxy-5-nitrobenzaldehyd, 98%
Beskrivelse
2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyd bruges i den syntetiske fremstilling af coumarin (C755380), et farmaceutisk hjælpemiddel, der findes i tonkabønner, lavendelolie, skovkrans, sød kløver.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
755380), et farmaceutisk hjælpemiddel, der findes i tonkabønner, lavendelolie, skovkrans, sød kløver.
Opløselighed
Opløseligt i vand (delvis).
Bemærkninger
Air& Lysfølsom,. hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-nitrobenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 123 °C til 127 °C |
| Mængde | 100 g |
| Beilstein | 512565 |
| Følsomhed | Luft- og lysfølsomhed |
| Opløselighedsinformation | Opløseligt i vand (delvist). |
| Formel vægt | 167.12 |
| Procent renhed | 98% |