Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 54 °C til 57 °C |
| Farve | Gul |
| Kogepunkt | 217 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (GC) |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | CH3C6H3(OH)CHO |
| Vis mere |