Få mere at vide
2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyd, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10145253 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10145253 1 g Glasflaske 1g
10648814 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10145253 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 392630010
Request Bulk or Custom Format
CAS: 613-84-3 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 613-84-3
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00274297
InChI nøgle ILEIUTCVWLYZOM-UHFFFAOYSA-N
Synonym 5-methylsalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-5-methyl, 2,5-cresotaldehyde, 5-methylsalicylic aldehyde, 2-hydroxy-5-methyl-benzaldehyde, 5methylsalicylaldehyde, pubchem15680, 5-methyl salicylaldehyde, 4-hydroxy-m-tolualdehyde, acmc-1bh2k
PubChem CID 69184
IUPAC navn 2-hydroxy-5-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(O)C(C=O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 54°C to 57°C
Farve Gul
Kogepunkt 217°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3C6H3(OH)CHO
Mængde 1 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-5-methylbenzaldehyde