Få mere at vide
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone, 98%
Artikelnummer. 11444504
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11444504 5 g 5g
11454504 25 g 25g
11464504 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11444504 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13136.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1450-72-2 | C9H10O2 | 150.177 g/mol
2'-Hydroxy-5'-methylacetophenon bruges til at fremstille 2-ethyl-4-methyl-phenol. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Hydroxy-5′ -methylacetophenon bruges til at fremstille 2-ethyl-4-methyl-phenol. Det bruges som mellemprodukt i organisk syntese.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1450-72-2
Molekylær formel C9H10O2
Molekylvægt (g/mol) 150.177
MDL nummer MFCD00002380
InChI nøgle YNPDFBFVMJNGKZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-5'-methylacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methylacetophenone, o-acetyl-p-cresol, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl, 2-acetyl-4-methylphenol, 1-2-hydroxy-5-methylphenyl ethan-1-one, 1-hydroxy-2-acetyl-4-methylbenzene, 1-2-hydroxy-5-methyl-phenyl-ethanone, unii-11661u1zen
PubChem CID 15068
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-5-methylphenyl)ethanon
SMIL CC1=CC(=C(C=C1)O)C(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-5'-methylacetophenone
Smeltepunkt 45°C to 48°C
Tæthed 1.079
Kogepunkt 112°C to 114°C (12 mmHg)
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 5 g
Beilstein 1364840
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 150.18
Procent renhed 98%