Få mere at vide
2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone, 99%, Thermo Scientific™
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxy-5'-methyl-3'-nitroacetophenone |
| Smeltepunkt | 133°C to 136°C |
| Mængde | 25 g |
| Formel vægt | 195.18 |
| Procent renhed | 99% |