Få mere at vide
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon, 99%
Artikelnummer. 10471153 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10471153 5 g Glasflaske 5g
10386781 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10471153 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 331240050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 705-15-7 | C9H10O3 | 166,18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-15-7
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.18
MDL nummer MFCD00008731
InChI nøgle MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
PubChem CID 69714
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Navn note 99%
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 48 °C til 51 °C
Farve Gul
Flammepunkt >110 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%
Fysisk form Krystallinsk pulver