Få mere at vide
2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenon, 97%
Artikelnummer. 11499486
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11499486 5 g 5g
11409496 25 g 25g
11419496 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11499486 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A19216.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 705-15-7 | C9H10O3 | 166,176 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 705-15-7
Molekylær formel C9H10O3
Molekylvægt (g/mol) 166.176
MDL nummer MFCD00008731
InChI nøgle MLIBGOFSXXWRIY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2'-hydroxy-5'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethanone, 2-hydroxy-5-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl ethan-1-one, ethanone, 1-2-hydroxy-5-methoxyphenyl, 5-methoxy-2-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2'-hydroxy-5'-methoxy, 2'-hydroxy-5'-methoxyacetylphenone, 1-2-hydroxy-5-methoxy-phenyl-ethanone, 1-acetyl-2-hydroxy-5-methoxybenzene
PubChem CID 69714
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-5-methoxyphenyl)ethanon
SMIL CC(=O)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-5'-methoxyacetophenone
Smeltepunkt 48 °C til 50 °C
Flammepunkt >110 °C (230 °F)
Mængde 5 g
Beilstein 1239364
Formel vægt 166.18
Procent renhed 99%