missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone, TRC

Artikelnummer. 30135116
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30135116 100 g
30005337 25 g
30005986 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30135116 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH951098100G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 1843-05-6
Molekylær formel C21 H26 O3
Molekylvægt (g/mol) 326.43
Synonym Benzophenone, 2-hydroxy-4-(octyloxy)- (6CI,8CI), [2-Hydroxy-4-(octyloxy)phenyl]phenylmethanone, 2-Benzoyl-5-octyloxyphenol, 2-Hydroxy-4-(n-octyloxy)benzophenone, 2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone, 2-Hydroxy-4-n-octoxybenzophenone, 2-Hydroxy-4-octoxybenzophenone, 4-(Octyloxy)-2-hydroxybenzophenone, 4-n-Octyloxy-2-hydroxybenzophenone, ADK Stab 1413, ARO 8, Adeka 1413, Aduvex 248, Advastab 46, Anti-UV P, Asahi 1413, Benzon OO, Benzophenone 12, C 81, Carstab 700, Chimassorb 81, Cyasorb 531, Cyasorb UV 531, Cyasorb UV 532, Cytec UV 531, GW 531, Hostavin ARO 8, LA 1413, Lowilite 22, Mark 1413, NSC 163400, Octabenzone, Ongrostab HOB, Rhodialux P, Sanduvor 3035, Seesorb 102, Seikalizer E, Specta-Sorb UV 531, Spectra-Sorb UV 531, Sumisorb 130, UF 4, UV 1, UV 1 (ultraviolet absorber), UV 531, Uvinul 3008, Uvinul M 408, V 130, Viosorb 130, Zislizer E
IUPAC navn (2-hydroxy-4-octoxyphenyl)-phenylmethanone
SMIL CCCCCCCCOc1ccc(C(=O)c2ccccc2)c(O)c1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-(octyloxy)benzophenone
Mængde 100 g
InChI formel InChI=1S/C21H26O3/c1-2-3-4-5-6-10-15-24-18-13-14-19(20(22)16-18)21(23)17-11-8-7-9-12-17/h7-9,11-14,16,22H,2-6,10,15H2,1H3
Formel vægt 326.1882
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.