Få mere at vide
2-Hydroxy-4-nitrobenzoesyre, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10613795 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10613795 25 g Glasflaske 25g
1 options
Artikelnummer. 10613795 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 425870250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
CAS: 619-19-2 | C7H5NO5 | 183,12 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 619-19-2
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 235 °C til 239 °C
Farve Brun til hvid
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C7H5NO5
Lineær formel HOC6H3(NO2)CO2H
MDL nummer MFCD00071505
Mængde 25 g
Synonym 4-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-nitro, 4-nitro-2-hydroxybenzoic acid, p-nitrosalicylic acid, salicylic acid, 4-nitro, 4-nitro-salicylsaure, 4-nitro-salicylsaure german, 2-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, p-nitrosalicylsaure
InChI nøgle UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
SMIL OC(=O)C1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
IUPAC navn 2-hydroxy-4-nitrobenzoesyre
Molekylvægt (g/mol) 183.12
PubChem CID 69266
Formel vægt 183.12
Procent renhed 97%
Fysisk form Krystallinsk pulver eller fast stof
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.