Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methylbenzensulfonsyre Ammoniumsalt, TRC
Artikelnummer. 30180308
Skift visning
Mængde:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30180308 250 mg
30180183 100 mg
30180005 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30180308 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCH947480250MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 79093-71-3
Molekylær formel C7 H8 O4 S . N H3
Molekylvægt (g/mol) 205.23
Synonym 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt (1:1), Benzenesulfonic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, monoammonium salt (9CI)
IUPAC navn azane; 2-hydroxy-4-methylbenzensulfonsyre
SMIL N.Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt
Mængde 250 mg
InChI formel InChI=1S/C7H8O4S.H3N/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);1H3
Formel vægt 205.0409