Få mere at vide
2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd, 97+%
Beskrivelse
Mellemproduktet til syntese af flydende krystal. Bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Mellemproduktet til syntese af flydende krystal. Bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
olie, let opløselig i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler. Opbevares under inert gas.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 58 °C til 62 °C |
| Kogepunkt | 222 °C til 223 °C |
| Mængde | 25 g |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i olie, let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 136.15 |
| Procent renhed | ≥97% |