Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde, 97+%
Artikelnummer. 15456797
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15456797 5 g 5g
15466797 25 g 25g
15476797 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15456797 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H33909.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 698-27-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
Mellemproduktet til syntese af flydende krystal. Bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Mellemproduktet til syntese af flydende krystal. Bruges også som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Opløselig i
olie, let opløselig i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares væk fra luft, oxidationsmidler. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 698-27-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00799550
InChI nøgle JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyd
SMIL CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Smeltepunkt 58°C to 62°C
Kogepunkt 222°C to 223°C
Mængde 5 g
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in oil,slightly soluble in water.
Formel vægt 136.15
Procent renhed ≥97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde