Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde, 97%, ACROS Organics™
Artikelnummer. 10783702 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10783702 25 g Glass bottle 25g
10017789 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10783702 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 433140250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 698-27-1
Molekylær formel C8H8O2
Molekylvægt (g/mol) 136.15
MDL nummer MFCD00799550
InChI nøgle JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methylbenzaldehyde
SMIL CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 59°C to 63°C
Farve White
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97%
Emballage Glass bottle
Mængde 25 g
Formel vægt 136.15
Procent renhed ≥96.0%
Fysisk form Crystalline Powder
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.