Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 98+%
Beskrivelse
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon bruges som et bredbåndsfilter i kosmetiske solcremer for at beskytte huden mod solens skadelige virkninger. Det fungerer som et reagens ved den gravimetriske bestemmelse af kobber(II). Yderligere anvendes det til fremstilling af poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenon)propylen], som er en polymer ligand, der er anvendelig til syntese af metal/ligand-polychelater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon bruges som et bredbåndsfilter i kosmetiske solcremer for at beskytte huden mod solens skadelige virkninger. Det fungerer som et reagens ved den gravimetriske bestemmelse af kobber(II). Yderligere anvendes det til fremstilling af poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenon)propylen], som er en polymer ligand, der er anvendelig til syntese af metal/ligand-polychelater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone |
| Smeltepunkt | 62°C to 65°C |
| Tæthed | 1.3 |
| Kogepunkt | ∼150°C (5mmHg) |
| Flammepunkt | 216°C (420°F) |
| Mængde | 250 g |
| Beilstein | 1913145 |
| Merck Index | 14,6954 |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 228.25 |
| Vis mere |