Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 98+%
Artikelnummer. 11473238
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1000 g
Pakningsstørrelse:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11473238 50 g 50g
11483238 250 g 250g
11463238 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11473238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17662.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228,247 g/mol
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon bruges som et bredbåndsfilter i kosmetiske solcremer for at beskytte huden mod solens skadelige virkninger. Det fungerer som et reagens ved den gravimetriske bestemmelse af kobber(II). Yderligere anvendes det til fremstilling af poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenon)propylen], som er en polymer ligand, der er anvendelig til syntese af metal/ligand-polychelater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon bruges som et bredbåndsfilter i kosmetiske solcremer for at beskytte huden mod solens skadelige virkninger. Det fungerer som et reagens ved den gravimetriske bestemmelse af kobber(II). Yderligere anvendes det til fremstilling af poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenon)propylen], som er en polymer ligand, der er anvendelig til syntese af metal/ligand-polychelater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt sted. Inkompatibel med baser, syrechlorider, syreanhydrider og oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-57-7
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.247
MDL nummer MFCD00008387
InChI nøgle DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC navn (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Smeltepunkt 62 °C til 65 °C
Tæthed 1.3
Kogepunkt ∼150 °C (5 mmHg)
Flammepunkt 216 °C (420 °F)
Mængde 50 g
Beilstein 1913145
Merck Index 14,6954
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 228.25
Procent renhed ≥98%