Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 98%
Artikelnummer. 10580551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10580551 5 g Glasflaske 5g
10285060 100 g Glasflaske 100g
13438328 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10580551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 121360050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-11-2026
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-57-7
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00008387
InChI nøgle DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC navn (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >62,5 °C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 150 °C til 160 °C (5,0 mmHg)
Flammepunkt >100 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)COC6H5
Mængde 5 g
Beilstein 08,312
Merck Index 15,7053
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: .. Andre opløseligheder: let opløselige i de fleste organiske opløsningsmidler
Formel vægt 228.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver