Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10285060 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 g
100 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
1kg
5g
Artikelnummer. 10285060
Brand: Thermo Scientific Acros 121361000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 131-57-7
Molekylær formel C14H12O3
Molekylvægt (g/mol) 228.25
MDL nummer MFCD00008387
InChI nøgle DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
IUPAC navn (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)-phenylmethanon
SMIL COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt >62.5°C
Farve Hvid til gul
Kogepunkt 150°C to 160°C (5.0 mmHg)
Flammepunkt >100°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel HOC6H3(OCH3)COC6H5
Mængde 100 g
Beilstein 08,312
Merck Index 15,7053
Opløselighedsinformation Solubility in water: .. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formel vægt 228.25
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver