Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic Acid Sodium Salt, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic Acid Sodium |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C14H12O6S.Na/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9;/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1 |
| Formel vægt | 330.0174 |