Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsyrehydrat, tech. 85%, kan fortsætte op til 10% 2-propanol
Artikelnummer. 11343436
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11343436 50 g 50g
11333436 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11343436 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L12912.18
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 19-10-2026
CAS: 4065-45-6 | C14H12O6S | 308,30 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4065-45-6
Molekylær formel C14H12O6S
Molekylvægt (g/mol) 308.30
MDL nummer MFCD00024962
InChI nøgle CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Synonym sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
PubChem CID 19988
IUPAC navn 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzensulfonsyre
SMIL COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate
Smeltepunkt 108 °C til 112 °C
Assay Procent Noter kan forts. op til 10 % 2-propanol
Mængde 50 g
Beilstein 2889165
Merck Index 14,8983
Formel vægt 308.31 (Vandrig)
Procent renhed 85%
Grad Teknisk