Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenon-5-sulfonsyrehydrat, tech. 85%, kan fortsætte op til 10% 2-propanol
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate |
| Smeltepunkt | 108°C to 112°C |
| Assay Procent Noter | kan forts. op til 10 % 2-propanol |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 2889165 |
| Merck Index | 14,8983 |
| Formel vægt | 308.31 (Anhydrous) |
| Procent renhed | 85% |
| Grad | Teknisk |