Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Description
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid |
| Smeltepunkt | 158°C to 159°C |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 168.15 |
| Procent renhed | 98% |