Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzoesyre, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15461568
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15461568 5 g 5g
15451568 1 g 1g
15471568 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15461568 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H55345.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2237-36-7
Molekylær formel C8H8O4
Molekylvægt (g/mol) 168.15
MDL nummer MFCD00002450
InChI nøgle MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
PubChem CID 75231
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methoxybenzoesyre
SMIL COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Smeltepunkt 158°C to 159°C
Mængde 5 g
Formel vægt 168.15
Procent renhed 98%