Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyd, 98%
Description
Det anvendes i syntesen af Schiff baseligand. Det anvendes som en reaktant i syntesen af LPA1R-antagonister, der anvendes til inhibering af LPA-induceret proliferation og kontraktion af normale humane lungefibroblaster. Bruges også til syntese af tyrosinkinase 6 proteinasehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Det anvendes i syntesen af Schiff-baseligand. Det anvendes som en reaktant i syntesen af LPA1R-antagonister, der anvendes til inhibering af LPA-induceret proliferation og kontraktion af normale humane lungefibroblaster. Bruges også til syntese af tyrosinkinase 6 proteinasehæmmere.
Opløselighed
Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, baser og luft/ilt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde |
| Smeltepunkt | 40 °C til 44 °C |
| Flammepunkt | >110 °C (230 °F) |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 1072443 |
| Følsomhed | Luftfølsom |
| Formel vægt | 152.15 |
| Procent renhed | 98% |