Få mere at vide
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, 98%
Artikelnummer. 11489833
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11489833 1 g 1g
11499833 5 g 5g
11409843 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11489833 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A12971.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 673-22-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
Det anvendes i syntesen af Schiff baseligand. Det anvendes som en reaktant i syntesen af LPA1R-antagonister, der anvendes til inhibering af LPA-induceret proliferation og kontraktion af normale humane lungefibroblaster. Bruges også til syntese af tyrosinkinase 6 proteinasehæmmere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i syntesen af Schiff-baseligand. Det anvendes som en reaktant i syntesen af LPA1R-antagonister, der anvendes til inhibering af LPA-induceret proliferation og kontraktion af normale humane lungefibroblaster. Bruges også til syntese af tyrosinkinase 6 proteinasehæmmere.
Opløselighed
Opløselighed i methanol er næsten gennemsigtig. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Luftfølsom. Opbevares adskilt fra oxidationsmidler, baser og luft/ilt. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 673-22-3
Molekylær formel C8H8O3
Molekylvægt (g/mol) 152.15
MDL nummer MFCD00003327
InChI nøgle WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxysalicyaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde, o-hydroxy-p-methoxybenzaldehyde, p-anisaldehyde, 2-hydroxy, salicylaldehyde, 4-methoxy, 2-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-formyl-5-methoxyphenol, unii-2n395p88lw
PubChem CID 69600
IUPAC navn 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyd
SMIL COC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Smeltepunkt 40°C to 44°C
Flammepunkt >110°C (230°F)
Mængde 1 g
Beilstein 1072443
Følsomhed Air Sensitive
Formel vægt 152.15
Procent renhed 98%