Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone |
| CAS min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Smeltepunkt | 47 °C til 50 °C |
| Farve | Beige til hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Emballage | Glasflaske |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 10 g |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.