Få mere at vide
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone, 99%
Artikelnummer. 11470597
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11470597 5 g 5g
11480597 25 g 25g
11490597 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470597 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22445.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2035-72-5 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenon bruges i oftalmiske anordninger, film, belægninger og fibre, kosmetiske præparater og tonere.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenon anvendes
i oftalmiske apparater, film, belægninger og fibre, kosmetiske præparater og tonere.
Opløselighed Uopløseligt i
vand.
Noter
Lysfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2035-72-5
Molekylær formel C17H14O4
Molekylvægt (g/mol) 282.295
MDL nummer MFCD00080561
InChI nøgle IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate, 4-methacryloxy-2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxy benzophenone, methacrylic acid 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, 3-hydroxy-4-phenylcarbonyl phenyl 2-methylprop-2-enoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, acmc-20amfp, 2-hydroxy-4-methacryloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxybenzophenone
PubChem CID 74856
IUPAC navn (4-benzoyl-3-hydroxyphenyl)-2-methylprop-2-enoat
SMIL CC(=C)C(=O)OC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Smeltepunkt 77°C to 79°C
Tæthed 1.18
Mængde 5 g
Følsomhed Light sensitive
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 282.3
Procent renhed 99%