Få mere at vide
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11421998
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11421998 5 g 5g
11411998 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11421998 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14585.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 90-24-4 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenon er et kemikalie med potentielle antibakterielle virkninger og ureasehæmmende virkninger såvel som synteseapplikationer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2 -′Hydroxy-4′ ,6′ -dimethoxyacetophenon er et kemikalie med potentielle antibakterielle virkninger og ureasehæmmende virkninger såvel som synteseapplikationer.
Opløselighed
Opløselig i varm methanol.
Bemærkninger
Stabil under anbefalede opbevaringsforhold. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 90-24-4
Molekylær formel C10H12O4
Molekylvægt (g/mol) 196.20
MDL nummer MFCD00017243
InChI nøgle FBUBVLUPUDBFME-UHFFFAOYSA-N
Synonym xanthoxylin, 2'-hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone, brevifolin, xanthoxyline, 2-hydroxy-4,6-dimethoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl ethanone, brevifolin zanthoxylum, phloracetophenone dimethyl ether, brevifolin van, 1-2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 66654
ChEBI CHEBI:10070
IUPAC navn 1-(2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl)ethanon
SMIL COC1=CC(O)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Smeltepunkt 80°C to 83°C
Kogepunkt 185°C (20 mmHg)
Mængde 5 g
Beilstein 1285013
Merck Index 14,10067
Opløselighedsinformation Soluble in hot methanol.
Formel vægt 196.2
Procent renhed 98%