Få mere at vide
2'-Hydroxy-4', 5'-dimethylacetophenon, 98%
Beskrivelse
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenon anvendes til fremstilling af chalconderivater med antibakteriel aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
2 -′Hydroxy-4′ ,5′ -dimethylacetophenon anvendes til fremstilling af chalconderivater med antibakteriel aktivitet.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i en godt lukket beholder. Inkompatibel med oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone |
| Smeltepunkt | 88 °C til 90 °C |
| Mængde | 5 g |
| Synonym | 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 164.21 |
| Procent renhed | 98% |